Print…
(3-Bromophenyl)diphenylphosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5530-200MG B5530-1G
TCIAB5530-200MGEA 34 EUR
TCIAB5530-200MG TCIAB5530-1G
(3-Bromophenyl)diphenylphosphine oxide ≥98.0% (por GC)
(3-Bromophenyl)diphenylphosphine oxide
Fórmula: C₁₈H₁₄BrOP
Número MDL : MFCD30533951
Número CAS: 10212-04-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1f3b3f0af2c09519a9195aadaa3a6e7b9473f87&vid=a1f3b3f0af2c09519a9195aadaa3a6e7b9473f87&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %