Print…
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoroacetate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoroacetate
B5526-5G B5526-25G
TCIAB5526-5GEA 72 EUR
TCIAB5526-5G TCIAB5526-25G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoroacetate ≥97.0% (por análise titulométrica)
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoroacetate
Fórmula: C₁₀H₁₅F₃N₂O₂
Número MDL : MFCD08458921
Número CAS: 174899-94-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=552c3b6f054fe6f8f0f950368afd68feb854148e&vid=552c3b6f054fe6f8f0f950368afd68feb854148e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %