Print…
2-Bromo-4-chlorobenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5524-5G B5524-25G
TCIAB5524-5GEA 42 EUR
TCIAB5524-5G TCIAB5524-25G
2-Bromo-4-chlorobenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-4-chlorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrClO
Número MDL : MFCD09056792
Número CAS: 84459-33-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c9809f02811ba0dfabd807d3d44588f8bdb5f98&vid=7c9809f02811ba0dfabd807d3d44588f8bdb5f98&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C