Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5510-1G B5510-5G
TCIAB5510-1GEA 44 EUR
TCIAB5510-1G TCIAB5510-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃BrF₃N
Ponto de ebulição: 162°C
Ponto de Fusão: -20°C
Ponto de Inflamação: 73°C
Número MDL : MFCD00153085
Número CAS: 175205-81-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %