Print…
tert-Butyldimethylsilanol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5499-5ML B5499-25ML
TCIAB5499-5MLEA 85 EUR
TCIAB5499-5ML TCIAB5499-25ML
tert-Butyldimethylsilanol ≥95.0% (por GC)
tert-Butyldimethylsilanol
Fórmula: C₆H₁₆OSi
Ponto de ebulição: 139°C
Ponto de Inflamação: 45°C
Número MDL : MFCD00010673
Número CAS: 18173-64-3
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36d90459c936c0ca308bb5b258789fbedaf52e80&vid=36d90459c936c0ca308bb5b258789fbedaf52e80&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %