3-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B5465-1G
B5465-5G
TCIAB5465-1GEA
149
EUR
TCIAB5465-1G
TCIAB5465-5G
3-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (por GC)
3-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Fórmula:
C₂₄H₁₆BrN |
Número MDL :
MFCD29071836 Número CAS: 1190100-35-6 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |