Print…
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-bipyridine
B5463-200MG B5463-1G
TCIAB5463-200MGEA 71 EUR
TCIAB5463-200MG TCIAB5463-1G
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₂H₆F₆N₂
Peso Molecular: 292.18 g/mol
Número MDL : MFCD00233878
Número CAS: 142946-79-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C