Print…
9-Benzyl-2,7-dibromo-9H-carbazole ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
B5462-1G B5462-5G
TCIAB5462-1GEA 107 EUR
TCIAB5462-1G TCIAB5462-5G
9-Benzyl-2,7-dibromo-9H-carbazole ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
9-Benzyl-2,7-dibromo-9H-carbazole
Fórmula: C₁₉H₁₃Br₂N
Número MDL : MFCD30469065
Número CAS: 1384281-49-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C