Print…
9-Benzyl-2-bromo-9H-carbazole ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
B5460-1G B5460-5G
TCIAB5460-1GEA 113 EUR
TCIAB5460-1G TCIAB5460-5G
9-Benzyl-2-bromo-9H-carbazole ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
9-Benzyl-2-bromo-9H-carbazole
Fórmula: C₁₉H₁₄BrN
Número MDL : MFCD30469064
Número CAS: 1401863-51-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C