Print…
(4-Bromophenyl)diphenylphosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5459-1G B5459-5G
TCIAB5459-1GEA 85 EUR
TCIAB5459-1G TCIAB5459-5G
(4-Bromophenyl)diphenylphosphine oxide ≥98.0% (por GC)
(4-Bromophenyl)diphenylphosphine oxide
Fórmula: C₁₈H₁₄BrOP
Peso Molecular: 357.19 g/mol
Número MDL : MFCD00411450
Número CAS: 5525-40-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8382fab66657560992c102da415cb898b4d7c655&vid=8382fab66657560992c102da415cb898b4d7c655&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C