Print…
Bis[2-[(oxo)diphenylphosphino]phenyl] ether ≥99.0% (por HPLC), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (Oxybis(2,1-phenylene))bis(diphenylphosphine oxide), DPEPO
B5448-200MG B5448-1G
TCIAB5448-200MGEA 60 EUR
TCIAB5448-200MG TCIAB5448-1G
Bis[2-[(oxo)diphenylphosphino]phenyl] ether ≥99.0% (por HPLC), purificado por sublimação
Bis[2-[(oxo)diphenylphosphino]phenyl] ether
Fórmula: C₃₆H₂₈O₃P₂
Peso Molecular: 570.56 g/mol
Ponto de Fusão: 280°C
Número MDL : MFCD28968111
Número CAS: 808142-23-6
Encomendar
Purity (HPLC) min. 99.0 area%