Print…
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥96.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
B5447-5G B5447-25G
TCIAB5447-5GEA 93 EUR
TCIAB5447-5G TCIAB5447-25G
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥96.0% (por HPLC, azoto total)
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Fórmula: C₁₀H₁₅N₅
Ponto de Fusão: -6°C
Número MDL : MFCD07784457
Número CAS: 448245-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913d00dac22a799a0745611130453b3578522d24&vid=913d00dac22a799a0745611130453b3578522d24&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %