Print…
1-Bromo-3,5-diethynylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B5444-1G B5444-200MG
TCIAB5444-1GEA 227 EUR
TCIAB5444-1G TCIAB5444-200MG
1-Bromo-3,5-diethynylbenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3,5-diethynylbenzene
Fórmula: C₁₀H₅Br
Número MDL : MFCD27665569
Número CAS: 144001-08-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C