Print…
2-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5437-1G B5437-200MG
TCIAB5437-1GEA 282 EUR
TCIAB5437-1G TCIAB5437-200MG
2-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
2-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Fórmula: C₂₄H₁₆BrN
Número MDL : MFCD27644694
Número CAS: 1616607-88-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C