Bis(1,10-phenanthroline)palladium(II) bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B5400-200MG
B5400-1G
TCIAB5400-200MGEA
122
EUR
TCIAB5400-200MG
TCIAB5400-1G
Bis(1,10-phenanthroline)palladium(II) bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Bis(1,10-phenanthroline)palladium(II) bis(hexafluorophosphate)
Fórmula:
C₂₄H₁₆F₁₂N₄P₂Pd Peso Molecular: 756.77 g/mol |
Número CAS:
113173-22-1 |
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |