Print…
2-Bromoindolo[3,2,1-jk]carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B5397-200MG B5397-1G
TCIAB5397-200MGEA 56 EUR
TCIAB5397-200MG TCIAB5397-1G
2-Bromoindolo[3,2,1-jk]carbazole ≥98.0% (por GC)
2-Bromoindolo[3,2,1-jk]carbazole
Fórmula: C₁₈H₁₀BrN
Número MDL : MFCD30187281
Número CAS: 1174032-81-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C