Print…
Butyl N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilate ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5391-200MG B5391-1G
TCIAB5391-200MGEA 88 EUR
TCIAB5391-200MG TCIAB5391-1G
Butyl N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilate ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Butyl N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilate
Fórmula: C₁₈H₁₈F₃NO₂
Ponto de ebulição: 170°C
Número MDL : MFCD00866001
Número CAS: 67330-25-0
Merck Index: 14,04132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26769c8b37ac148dca2579438d8501bbe83a8dbc&vid=26769c8b37ac148dca2579438d8501bbe83a8dbc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %