Print…
4-(4-Bromophenyl)dibenzothiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(4-Bromophenyl)dibenzo[b,d]thiophene
B5384-200MG B5384-1G
TCIAB5384-200MGEA 37 EUR
TCIAB5384-200MG TCIAB5384-1G
4-(4-Bromophenyl)dibenzothiophene ≥98.0% (por GC)
4-(4-Bromophenyl)dibenzothiophene
Fórmula: C₁₈H₁₁BrS
Número MDL : MFCD19441307
Número CAS: 530402-77-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43e828d4632203cac08dd8708fb3cd1c29e2c5ff&vid=43e828d4632203cac08dd8708fb3cd1c29e2c5ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C