4-tert-Butylcalix[6]arene
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B5375-1G
B5375-5G
TCIAB5375-1GEA
19
EUR
TCIAB5375-1G
TCIAB5375-5G
4-tert-Butylcalix[6]arene
4-tert-Butylcalix[6]arene
Fórmula:
C₆₆H₈₄O₆ Ponto de Fusão: 381°C |
Número MDL :
MFCD00075464 Número CAS: 78092-53-2 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% (Except for the toluene) |
Residual Solvent | max. 10.0 % |