Print…
CPI-613 ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5368-5MG B5368-25MG
TCIAB5368-5MGEA 54 EUR
TCIAB5368-5MG TCIAB5368-25MG
CPI-613 ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
CPI-613
Fórmula: C₂₂H₂₈O₂S₂
Número MDL : MFCD22420826
Número CAS: 95809-78-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a34869b46030ff60766a39d72d3c0a38f1cb8feb&vid=a34869b46030ff60766a39d72d3c0a38f1cb8feb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %