Print…
Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-Nepsilon-tetradecanoyl-L-lysine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Nalpha-Boc-Nepsilon-tetradecanoyl-L-lysine, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-6-tetradecanamidohexanoic acid, Boc-Lys(Myr)-OH
B5366-200MG B5366-1G
TCIAB5366-200MGEA 100 EUR
TCIAB5366-200MG TCIAB5366-1G
Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-Nepsilon-tetradecanoyl-L-lysine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-Nepsilon-tetradecanoyl-L-lysine
Fórmula: C₂₅H₄₈N₂O₅
Número MDL : MFCD30725738
Número CAS: 2173052-71-4
Encomendar
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 87.0 to 92.0 deg-C