Print…
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5363-5G B5363-25G
TCIAB5363-5GEA 60 EUR
TCIAB5363-5G TCIAB5363-25G
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrFO
Número MDL : MFCD09027089
Número CAS: 149947-15-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc4b391bfb24c8a27c86425541b69c76f921206a&vid=cc4b391bfb24c8a27c86425541b69c76f921206a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Acid Value max. 3.0