Print…
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-(+)-3-Boc-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, (R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, Methyl (R)-N-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylate, (R)-(+)-2,2-Dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylic acid 3-tert-Butyl 4-Methyl ester, 3-tert-Butyl 4-Methyl (R)-(+)-2,2-Dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylate
B5352-1G B5352-5G
TCIAB5352-1GEA 91 EUR
TCIAB5352-1G TCIAB5352-5G
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate ≥96.0% (por GC)
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₅
Peso Molecular: 259.302 g/mol
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Inflamação: 93°C
Número MDL : MFCD00674041
Número CAS: 95715-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=343402c77d7cb0a1cb112e7ea34c78dbdbcd5967&vid=343402c77d7cb0a1cb112e7ea34c78dbdbcd5967&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%