1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B5348-5G
B5348-25G
TCIAB5348-5GEA
30
EUR
TCIAB5348-5G
TCIAB5348-25G
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene
Fórmula:
C₆H₃BrClNO₂ Peso Molecular: 236.45 g/mol Ponto de Fusão: 62 |
Número MDL :
MFCD00051514 Número CAS: 29682-39-1 EINECS: 249-773-8 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |