Print…
2-Bromoallyl alcohol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-2-propen-1-ol, 2-Bromoprop-2-en-1-ol
B5347-1G B5347-5G
TCIAB5347-1GEA 95 EUR
TCIAB5347-1G TCIAB5347-5G
2-Bromoallyl alcohol ≥97.0% (por GC)
2-Bromoallyl alcohol
Fórmula: C₃H₅BrO
Peso Molecular: 136.98 g/mol
Ponto de ebulição: 150°C
Ponto de Inflamação: 76°C
Número MDL : MFCD09265077
Número CAS: 598-19-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffc422420fc1f7fcd58f4803750f812b7663f618&vid=ffc422420fc1f7fcd58f4803750f812b7663f618&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %