Print…
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3-Bromopropoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
B5346-5G B5346-25G
TCIAB5346-5GEA 68 EUR
TCIAB5346-5G TCIAB5346-25G
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥98.0% (por GC)
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Fórmula: C₉H₂₁BrOSi
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Inflamação: 85°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00216589
Número CAS: 89031-84-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5df527d307a55bba78d02bf12fd419736c547a02&vid=5df527d307a55bba78d02bf12fd419736c547a02&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %