Print…
2-Benzoyl-5-bromothiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (5-Bromothiophen-2-yl)(phenyl)methanone
B5340-1G B5340-5G
TCIAB5340-1GEA 44 EUR
TCIAB5340-1G TCIAB5340-5G
2-Benzoyl-5-bromothiophene ≥98.0% (por GC)
2-Benzoyl-5-bromothiophene
Fórmula: C₁₁H₇BrOS
Número MDL : MFCD03086026
Número CAS: 31161-46-3
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C