Print…
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-fluorobenzene
B5338-5G B5338-25G
TCIAB5338-5GEA 81 EUR
TCIAB5338-5G TCIAB5338-25G
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅Br₂F
Peso Molecular: 267.92 g/mol
Número MDL : MFCD09258959
Número CAS: 216755-57-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C