Print…
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
B5337-1G B5337-5G
TCIAB5337-1GEA 76 EUR
TCIAB5337-1G TCIAB5337-5G
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
Número MDL : MFCD00042492
Número CAS: 177952-39-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C