Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5334-1G B5334-5G
TCIAB5334-1GEA 51 EUR
TCIAB5334-1G TCIAB5334-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Número MDL : MFCD07368837
Número CAS: 328-89-2
EINECS: 206-339-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1db5b5d39ec7b23c7146d7a1138a4dd83c7db1d2&vid=1db5b5d39ec7b23c7146d7a1138a4dd83c7db1d2&prid=web&clid=SAPDAM