2-Bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B5327-200MG
B5327-1G
TCIAB5327-200MGEA
58
EUR
TCIAB5327-200MG
TCIAB5327-1G
2-Bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene ≥96.0% (por GC)
2-Bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene
Fórmula:
C₁₃H₆BrF₂I Peso Molecular: 407.00 g/mol |
Número CAS:
1499193-60-0 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.5 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |