Print…
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5325-25G B5325-5G
TCIAB5325-25GEA 177 EUR
TCIAB5325-25G TCIAB5325-5G
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Fórmula: C₁₀H₁₄BrN
Ponto de ebulição: 265°C
Número MDL : MFCD00052693
Número CAS: 103273-01-4
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %