Print…
trans,trans-4'-Butylbicyclohexyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5317-1G B5317-5G
TCIAB5317-1GEA 86 EUR
TCIAB5317-1G TCIAB5317-5G
trans,trans-4'-Butylbicyclohexyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
trans,trans-4'-Butylbicyclohexyl-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₇H₃₀O₂
Número MDL : MFCD06797517
Número CAS: 89111-63-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Mesomorphic range 211 to 243 deg-C