Print…
1-Boc-3-carbamoylpiperidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: tert-Butyl 3-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-3-piperidinecarboxamide, 3-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-Carbamoylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxamide
B5292-1G B5292-5G
TCIAB5292-1GEA 35 EUR
TCIAB5292-1G TCIAB5292-5G
1-Boc-3-carbamoylpiperidine ≥98.0% (por GC)
1-Boc-3-carbamoylpiperidine
Fórmula: C₁₁H₂₀N₂O₃
Número MDL : MFCD06658365
Número CAS: 91419-49-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C