Print…
6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5290-1G B5290-5G
TCIAB5290-1GEA 52 EUR
TCIAB5290-1G TCIAB5290-5G
6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone ≥98.0% (por GC)
6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone
Fórmula: C₇H₄BrNO₂
Número MDL : MFCD00694727
Número CAS: 19932-85-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C