Print…
4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (4-Bromo-3-methylphenyl)methanol
B5285-1G B5285-5G
TCIAB5285-1GEA 70 EUR
TCIAB5285-1G TCIAB5285-5G
4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.06 g/mol
Ponto de ebulição: 90°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09264005
Número CAS: 149104-89-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2198a03c4cfe464102fc17f496779b7ee63a34&vid=ec2198a03c4cfe464102fc17f496779b7ee63a34&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %