Print…
3-Bromo-4-iodotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-iodo-4-methylbenzene, 1-Bromo-2-iodo-5-methylbenzene
B5284-5G B5284-25G
TCIAB5284-5GEA 20 EUR
TCIAB5284-5G TCIAB5284-25G
3-Bromo-4-iodotoluene ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-4-iodotoluene
Fórmula: C₇H₆BrI
Ponto de ebulição: 267°C
Número MDL : MFCD00079718
Número CAS: 71838-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84e0e554c930c96317f449f788b9906229e37bed&vid=84e0e554c930c96317f449f788b9906229e37bed&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %