1,8-Bis(diphenylphosphinyl)naphthalene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Naphthalene-1,8-diylbis(diphenylphosphine oxide)
B5280-1G
B5280-5G
TCIAB5280-1GEA
133
EUR
TCIAB5280-1G
TCIAB5280-5G
1,8-Bis(diphenylphosphinyl)naphthalene ≥98.0% (por HPLC)
1,8-Bis(diphenylphosphinyl)naphthalene
Fórmula:
C₃₄H₂₆O₂P₂ Peso Molecular: 528.53 g/mol |
Número CAS:
316808-41-0 |
|
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |