Print…
Bis(4-fluorophenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(4-fluorophenyl)iodonium triflate, Bis(4-fluorophenyl)iodonium Trifluoromethanesulphonate
B5276-1G B5276-5G
TCIAB5276-1GEA 121 EUR
TCIAB5276-1G TCIAB5276-5G
Bis(4-fluorophenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Bis(4-fluorophenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₁₃H₈F₅IO₃S
Número MDL : MFCD21608479
Número CAS: 732306-64-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c29d8f85d2b825d54968f53f0d66aacdca4ff446&vid=c29d8f85d2b825d54968f53f0d66aacdca4ff446&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C