Print…
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5273-1G B5273-5G
TCIAB5273-1GEA 44 EUR
TCIAB5273-1G TCIAB5273-5G
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Fórmula: C₇H₄BrNO
Número MDL : MFCD11042854
Número CAS: 13073-28-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C