Print…
Bis(4-bromophenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(4-bromophenyl)iodonium triflate
B5259-1G B5259-5G
TCIAB5259-1GEA 100 EUR
TCIAB5259-1G TCIAB5259-5G
Bis(4-bromophenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Bis(4-bromophenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₁₃H₈Br₂F₃IO₃S
Número MDL : MFCD21608478
Número CAS: 139139-81-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C