Print…
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5254-1G B5254-5G
TCIAB5254-1GEA 113 EUR
TCIAB5254-1G TCIAB5254-5G
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine
Fórmula: C₇H₈BrN
Ponto de ebulição: 68°C
Número MDL : MFCD00082591
Número CAS: 4926-26-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5b7edbd690df8b0b64ab4d2bd752191da3ac71b&vid=e5b7edbd690df8b0b64ab4d2bd752191da3ac71b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %