Print…
2-(4-Biphenylyl)indole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-1H-indole
B5250-1G B5250-5G
TCIAB5250-1GEA 97 EUR
TCIAB5250-1G TCIAB5250-5G
2-(4-Biphenylyl)indole ≥98.0% (por GC)
2-(4-Biphenylyl)indole
Fórmula: C₂₀H₁₅N
Número MDL : MFCD00417190
Número CAS: 21470-37-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %