Print…

Benzyl anthranilate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)

Fornecedor: TCI

B5249-1G B5249-5G
TCIAB5249-1GEA 27 EUR
TCIAB5249-1G TCIAB5249-5G
Benzyl anthranilate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Benzyl anthranilate
Fórmula: C₁₄H₁₃NO₂
Peso Molecular: 227.26 g/mol
Número MDL : MFCD00060605
Número CAS: 82185-41-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e8ec9e53640bc04a92e6e2b3ecff195799f0ac2&vid=5e8ec9e53640bc04a92e6e2b3ecff195799f0ac2&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR