Print…
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl alcohol, (S)-(-)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl alcohol, (1S)-(-)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol, (S)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol, (S)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl alcohol
B5244-1G B5244-5G
TCIAB5244-1GEA 39 EUR
TCIAB5244-1G TCIAB5244-5G
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol ≥98.0% (por GC)
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Fórmula: C₁₀H₈F₆O
Peso Molecular: 258.16 g/mol
Número MDL : MFCD03093011
Número CAS: 225920-05-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C