Print…
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5241-5G B5241-25G
TCIAB5241-5GEA 41 EUR
TCIAB5241-5G TCIAB5241-25G
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₅H₂₁Br₂P
Ponto de Fusão: 275°C
Número MDL : MFCD00051922
Número CAS: 51044-13-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4b66300aec96660e28e584e9b3193b786ae4b9c&vid=e4b66300aec96660e28e584e9b3193b786ae4b9c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %