Print…
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
B5237-1G B5237-5G
TCIAB5237-1GEA 30 EUR
TCIAB5237-1G TCIAB5237-5G
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Número MDL : MFCD11226880
Número CAS: 198477-89-3
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C