Print…

4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone

B5236-1G B5236-5G
TCIAB5236-1GEA 37 EUR
TCIAB5236-1G TCIAB5236-5G
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Número MDL : MFCD03411551
Número CAS: 625446-22-2

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR