Print…
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (4-Bromo-2-methylphenyl)methanol
B5231-1G B5231-5G
TCIAB5231-1GEA 44 EUR
TCIAB5231-1G TCIAB5231-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.06 g/mol
Número MDL : MFCD11847398
Número CAS: 17100-58-2
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C