Print…
2-Bromo-3-iodopyridine ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5201-1G B5201-5G
TCIAB5201-1GEA 47 EUR
TCIAB5201-1G TCIAB5201-5G
2-Bromo-3-iodopyridine ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-3-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃BrIN
Número MDL : MFCD09056782
Número CAS: 265981-13-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C